Learn More
Brady™ Trägerlose Polyester-Kabelanhänger Großpackung für M611, M610, BMP61, M710 und BMP71.
Trägerlose Polyester-Kabelanhänger Großpackung für M611, M610, BMP61, M710 und BMP71.
227.00 CHF - 436.00 CHF
Spezifikation
Typ | Tag |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RoHS Directive 2011/65/EU |
Material | Polyester |
Ausführung | Gloss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17898064
|
Brady™
312142 |
Black | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
436.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17848044
|
Brady™
312149 |
Black | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
274.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17867904
|
Brady™
312156 |
Black | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
274.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17898074
|
Brady™
312163 |
Black | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
338.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17808074
|
Brady™
312146 |
Silver | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
436.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17857894
|
Brady™
312153 |
Silver | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
274.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17887944
|
Brady™
312160 |
Silver | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
274.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17858004
|
Brady™
312167 |
Silver | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
338.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17817984
|
Brady™
312145 |
Red | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
436.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17897894
|
Brady™
312152 |
Red | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
274.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17857904
|
Brady™
312159 |
Red | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
274.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17878094
|
Brady™
312166 |
Red | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
338.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17817894
|
Brady™
312148 |
Yellow | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
359.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17877894
|
Brady™
312155 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
227.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17847914
|
Brady™
312162 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
227.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17857924
|
Brady™
312169 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
282.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17897844
|
Brady™
312144 |
Green | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
436.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17807984
|
Brady™
312151 |
Green | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
274.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17827914
|
Brady™
312158 |
Green | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
274.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17827854
|
Brady™
312165 |
Green | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
338.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17877884
|
Brady™
312143 |
Blue | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
436.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17858074
|
Brady™
312150 |
Blue | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
274.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17827904
|
Brady™
312157 |
Blue | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
274.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17888074
|
Brady™
312164 |
Blue | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
338.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Der B-7598 Polyester-Anhänger wurde speziell zur Kennzeichnung von Kabeln im Außenbereich entwickelt.
- Er bietet im Außenbereich eine Haltbarkeit und Lesbarkeit von bis zu 10 Jahren und ist in sechs Farben erhältlich.
Spezifikation
Tag | |
Polyester | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.2 mm | |
-40°F to +212°F | |
5 x 2 mm |
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Gloss | |
Rectangle | |
-40°C to +100°C | |
0.19 x 0.07 in. | |
Brady™ Printers M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |