Learn More
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ Virus-Kits
Artikelnummer. 15869137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
120 mL
200 mL
40 ml RAV1 + 1,0 mg Träger-RNA
Chemischer Name oder Material:
Lysepuffer RAV1
Lysepuffer RAV1 + Träger-RNA
Waschpuffer RAV3
Packungsgröße:
120 Milliliter
200 Milliliter
40 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Chemischer Name oder Material Packungsgröße
15869137 40 ml RAV1 + 1,0 mg Träger-RNA Lysepuffer RAV1 + Träger-RNA 40 Milliliter
15849137 120 mL Lysepuffer RAV1 120 Milliliter
15859137 200 mL Waschpuffer RAV3 200 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15869137 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740928.40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 CHF
    97.60 CHF / 40 Milliliter
    Sparen 26.40 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ergänzende Pufferlösungen (z. B. Wasch- und Lysepuffer) für die Verwendung mit NucleoSpin™ Virus-Kits zur schnellen Isolierung viraler Nukleinsäuren (RNA und DNA).
Die kompatiblen Kits enthalten:
  • NucleoSpin™ RNA-Virus
  • NucleoSpin™ RNA-Virus F
  • NucleoSpin™ Dx Virus
  • NucleoSpin™ 8/96 Virus
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lysepuffer RAV1 + Träger-RNA
CAS 593-84-0
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von viraler RNA und DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kompatible NucleoSpin Virus-Kits
pH 7,0 bis 7,5
Physikalische Form Flüssigkeit (RAV1); Feststoff/gefriergetrocknet (Träger-RNA)
Menge 40 ml RAV1 + 1,0 mg Träger-RNA
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer RAV1 (40 mL) plus Carrier RNA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate