Learn More
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ Virus-Kits
Artikelnummer. 15849137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
120 mL
200 mL
40 ml RAV1 + 1,0 mg Träger-RNA
Chemischer Name oder Material:
Lysepuffer RAV1
Lysepuffer RAV1 + Träger-RNA
Waschpuffer RAV3
Packungsgröße:
120 Milliliter
200 Milliliter
40 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Chemischer Name oder Material unitSize
15849137 120 mL Lysepuffer RAV1 120 Milliliter
15869137 40 ml RAV1 + 1,0 mg Träger-RNA Lysepuffer RAV1 + Träger-RNA 40 Milliliter
15859137 200 mL Waschpuffer RAV3 200 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15849137 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740925
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ergänzende Pufferlösungen (z. B. Wasch- und Lysepuffer) für die Verwendung mit NucleoSpin™ Virus-Kits zur schnellen Isolierung viraler Nukleinsäuren (RNA und DNA).
Die kompatiblen Kits enthalten:
  • NucleoSpin™ RNA-Virus
  • NucleoSpin™ RNA-Virus F
  • NucleoSpin™ Dx Virus
  • NucleoSpin™ 8/96 Virus
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lysepuffer RAV1
CAS 593-84-0
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von viraler RNA und DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kompatible NucleoSpin Virus-Kits
pH 7,0 bis 7,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 120 mL
Zusammensetzung Guanidiniumthiocyanat; Wasser
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer RAV1 (120 mL)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine thiochloride, triton x-100