Learn More
Macherey-Nagel™ Lysepuffer LBP
Artikelnummer. 15849127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 mL
125 mL
Chemischer Name oder Material:
Bindungslösung BS
Lysepuffer LBP
Packungsgröße:
125 Milliliter
30 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Chemischer Name oder Material Packungsgröße
15849127 30 mL Bindungslösung BS 30 Milliliter
15839127 125 mL Lysepuffer LBP 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15849127 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740907.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.10 CHF
    31.37 CHF / 30 Milliliter
    Sparen 6.73 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zusätzliche Pufferlösungen für die Verwendung mit NucleoSpin™ RNA-Plus-Kits für eine effiziente und schnelle RNA-Isolierung von Zellen und Geweben.
NucleoSpin™ RNA Plus Kits
  • gDNA-Entfernungssäulen sind enthalten – kein zeitaufwendiger rDNase-Verdau
  • Praktische Handhabung: Lysatklärung und gDNA-Entfernung mit derselben Säule (in einem Schritt)
  • Neuartiger Lysepuffer: mit außergewöhnlich hoher Effizienz, kein Mercaptoethanol oder TCEP erforderlich
  • Zwei-Säulen-Silikamembransystem (eine Säule für die DNA-Entfernung, eine weitere Säule für die RNA-Isolierung)
  • Downstream-Prozesse: Echtzeit-PCR, Northern Blotting, Primer-Erweiterung, Array-Technologie, RNase-Schutz-Assays
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bindungslösung BS
CAS 593-84-0
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Isolierung aus Zellen und Geweben
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin RNA Plus-Kit
Physikalische Form Flüssig
Menge 30 mL
Zusammensetzung Ethylenglycol-diacetat
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen 0 bis 16 % in Wasser