Learn More
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ Plasmid-Kits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 mL
75 mL
600 mL
3000 mL
Chemischer Name oder Material:
Elutionspuffer AE
Lysepuffer A2
Neutralisierungspuffer A3
Resuspendierungspuffer A1
Waschpuffer A4 (Konzentrat)
Waschpuffer AW
Waschpuffer QA (konzentriert)
missing translation for 'unitSize'
25 Milliliter
3000 Milliliter
600 Milliliter
75 Milliliter
Description
Zur Verwendung mit den folgenden NucleoSpin™ Plasmid DNA-Aufreinigungskits:
- NucleoSpin™ Plasmid (mit/ohne Deckel)
- NucleoSpin™ Plasmid QuickPure
- NucleoSpin™ Plasmid EasyPure
- NucleoSpin™ 8/96 Plasmid (vollständiges/Kern-Kit)
- NucleoSpin™ Plasmid, Transfektionsgrad
- NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfektionsgrad (vollständiges/Kern-Kit)
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Waschpuffer A4 (Konzentrat) |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 5x (ergibt 3.000 ml Arbeitslösung) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung hochreiner Plasmid-DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin™ Plasmid-Kits |
| pH | 7,0 bis 8,0 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 600 mL |
| Geruch | Geruchsneutral |