Learn More
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ Plasmid-Kits
Zusätzliche Pufferlösungen (Resuspensionspuffer A1, Lysepuffer A2, Neutralisierungspuffer A3, Waschpuffer AW, Waschpuffer A4 (konzentriert) oder Elutionspuffer AE) zur Herstellung hochreiner Plasmid-DNA mit einer Vielzahl von NucleoSpin™ Plasmid-Kits.
Marke: Macherey-Nagel™ 740913.3
Additional Details : Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit den folgenden NucleoSpin™ Plasmid DNA-Aufreinigungskits:
- NucleoSpin™ Plasmid (mit/ohne Deckel)
- NucleoSpin™ Plasmid QuickPure
- NucleoSpin™ Plasmid EasyPure
- NucleoSpin™ 8/96 Plasmid (vollständiges/Kern-Kit)
- NucleoSpin™ Plasmid, Transfektionsgrad
- NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfektionsgrad (vollständiges/Kern-Kit)
Spezifikation
Farblos | |
Guanidinhydrochlorid; Wasser | |
3000 mL | |
Essigsauer | |
Flüssigkeit | |
Neutralisierungspuffer A3 |
NucleoSpin™ Plasmid-Kits | |
4,0 bis 4,5 | |
50-01-1 | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Herstellung hochreiner Plasmid-DNA |