Learn More
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ Plasmid-Kits
Artikelnummer. 15889127
Click to view available options
Menge:
25 mL
75 mL
600 mL
3000 mL
Chemischer Name oder Material:
Elutionspuffer AE
Lysepuffer A2
Neutralisierungspuffer A3
Resuspendierungspuffer A1
Waschpuffer A4 (Konzentrat)
Waschpuffer AW
Waschpuffer QA (konzentriert)
missing translation for 'unitSize'
25 Milliliter
3000 Milliliter
600 Milliliter
75 Milliliter
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15889127
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 740913.3
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Zusätzliche Pufferlösungen (Resuspensionspuffer A1, Lysepuffer A2, Neutralisierungspuffer A3, Waschpuffer AW, Waschpuffer A4 (konzentriert) oder Elutionspuffer AE) zur Herstellung hochreiner Plasmid-DNA mit einer Vielzahl von NucleoSpin™ Plasmid-Kits.
Zur Verwendung mit den folgenden NucleoSpin™ Plasmid DNA-Aufreinigungskits:
  • NucleoSpin™ Plasmid (mit/ohne Deckel)
  • NucleoSpin™ Plasmid QuickPure
  • NucleoSpin™ Plasmid EasyPure
  • NucleoSpin™ 8/96 Plasmid (vollständiges/Kern-Kit)
  • NucleoSpin™ Plasmid, Transfektionsgrad
  • NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfektionsgrad (vollständiges/Kern-Kit)
Specifica
Chemischer Name oder Material Neutralisierungspuffer A3
CAS 50-01-1
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung hochreiner Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin™ Plasmid-Kits
pH 4,0 bis 4,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 3000 mL
Zusammensetzung Guanidinhydrochlorid; Wasser
Geruch Essigsauer
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato