Learn More
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ 96 DNA Plasma
Beschreibung
NucleoSpin™ 96 DNA-Plasma
- Isolierung zellfreier DNA aus bis zu 2 ml Blutplasma (d. h. ‘Flüssigbiopsien’)
- Hocheffiziente Rückgewinnung von zellfreier DNA
- 96-Well-Lösung für hohen Durchsatz
- Manuelle oder automatisierte Verarbeitung
- Optimiertes Protokoll für BCT‘ (Streck-Röhrchen) für zellfreie DNA
- Die Kern-Kits enthalten grundlegendes Material mit Schwerpunkt auf Automatisierungsplattformen
- Typische Downstream-Prozesse: NGS, qPCR, ddPCR
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lysepuffer PML |
| CAS | 50-01-1 |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung zellfreier DNA aus Plasma |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin™ 96 DNA-Plasma-Kit oder Core-Kit |
| pH | 4,5 bis 5,2 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 125 mL |
| Zusammensetzung | Guanidinhydrochlorid, Wasser |
| Geruch | Geruchsneutral |