Learn More
Thermo Scientific™ Puffer für GeneJET™ Blut-RNA-Kit
Aufreinigung von hochwertiger Gesamt-RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut sowie Blut, das in PAXgene und Tempus Röhrchen gesammelt wurde
75.25 CHF - 95.50 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | GeneJET Blood RNA Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15265106
|
Thermo Scientific™
R2841 |
40 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15275106
|
Thermo Scientific™
R2851 |
24 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Das GeneJET™ Stabilized and Fresh Whole Blood RNA Kit ist für die schnelle und effiziente Aufreinigung von qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA aus verschiedenen Vollblutproben konzipiert: Frische, gefrorene oder menschliche Blutproben, die mit kommerziellen Stabilisatoren wie Tempus™ und PAXgene™ stabilisiert wurden.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Kit enthält DNase l für die enzymatische Entfernung genomischer DNA. RNA kann in weniger als 30 Minuten aus Vollblut isoliert werden (einschließlich Zelllyse und DNase-l-Behandlung).
Besondere Eigenschaften
•Vielseitig - kompatibel mit frischem und gefrorenem Blut, Buffy-Coat sowie Blut, das in PAXgene™ und Tempus™ Röhrchen gesammelt wird
•Praktisch - der speziell optimierte Lysepuffer eignet sich für die RNA-Stabilisierung bis 48 Stunden
•Effizient - bis zu 4 μg Gesamt-RNA aus 500 μL gesundem menschlichem Blut
•Pure - isoliert intakte Gesamt-RNA frei von RT-qPCR-Inhibitoren
Anwendungen
Isolierte Gesamt-RNA kann verwendet werden in:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern-Blotting
Enthält
• Lysepuffer
• Waschpuffer 1 (Konz.)
• Waschpuffer 2 (Konz.)
• DNase l (gefriergetrocknet)
• DNase I Rekonstitutionspuffer
• 2x DNase I Puffer
• Mangandichlorid-Lösung
• Wasser, nukleasefrei
• GeneJET RNA-Aufreinigungssäulen, vormontiert mit Entnahmeröhrchen
• Entnahmeröhrchen, 2 ml
• Entnahmeröhrchen, 1.5 ml
Gefahren: Keine
> Qualitätskontrolle: Das Thermo Scientific GeneJET Stabilized and Fresh Whole Blood RNA Purification Mini Kit ist durch Isolierung der Gesamt-RNA aus 250 μL menschlichem Vollblut gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll qualifiziert. Die Qualität der isolierten RNA wird spektrophotometrisch und durch Agarose-Gelelektrophorese bewertet. Die gereinigte RNA hat ein A-260/A280 Verhältnis zwischen 1.9 und 2.1 und der RNA-Integritätszahl (RIN) von ≥ 8.
> Haltbarkeit: 24 Monate
> Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern | |
GeneJET Blood RNA Kit |