Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Sodium Chloride Peptone Solution (Bottled)
Artikelnummer. 12874122
Change view
Click to view available options
Füllgewicht:
100-101,5g
300 bis 304 g
9.0 g + 0.3 g
90 bis 91,5 g
Packungsgröße:
10 Stück
24 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht unitSize
12874122 9.0 g + 0.3 g 24 Stück
13285489 90 bis 91,5 g 10 Stück
15178204 300 bis 304 g 10 Stück
12673418 100-101,5g 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12874122 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO0322D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Carry out microbial limit testing by harmonized methodology of pharmaceutical products in accordance with USP/EP/BP/JP/IP with this isotonic medium.
Carry out microbial limit testing by harmonized methodology of pharmaceutical products in accordance with USP/EP/BP/JP/IP with Thermo Scientific™ Buffered Sodium Chloride Peptone Solution. The combination of phosphate buffer, sodium chloride and peptone increases the viability of sensitive microorganisms by providing an isotonic environment. This is of particular importance when trying to recover cells that may be stressed or sensitive to osmotic pressure.
Verwenden Sie gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung für die Verdünnung von Proben bei der Analyse unsteriler Produkte auf mikrobielle Verunreinigungen.
  • Entspricht den Kapiteln der EP/USP/JP zu den harmonisierten mikrobiellen Grenzwerttests.1,2,3
  • Erhält die Lebensfähigkeit von Zellen während des Verdünnungsprozesses.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Format Universalflaschen
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Produkttyp Pufferlösung
Füllgewicht 9.0 g + 0.3 g
Verpackungsart Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Menge 24 Stück/Packung