missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated)

Artikelnummer. p-200112455
Click to view available options
Menge:
5 kg
500 g
Jeweils
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10301103

Marke: Thermo Scientific™ CM1049B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species with this non-selective medium while adhering to ISO 11133:2014

Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species using Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated). Buffered Peptone Water is a non-selective pre-enrichment medium and is tested in accordance with ISO 65791 and ISO 11133:20142. It also provides conditions for resuscitation of cells that have been injured by processes of food preservation.

In einer Lebensmittelprobe können geringe Mengen subletal geschädigter Salmonella-Zellen vorhanden sein. Die Voranreicherung im nicht-selektiven gepufferten Peptonwasser ermöglicht die Wiederbelebung und Vermehrung der Zellen, bevor sie in selektive Kulturen gegeben werden. Dies verbessert die Chancen auf Gewinnung von Salmonella aus der Probe.

  • Für ein starkes Wachstum und eine hohe Wiederbelebungsrate: Das Medium ist reich an Nährstoffen und erzielt dadurch hohe Wiederbelebungsraten und ein intensives Wachstum.
  • Hilft bei der Wiederbelebung subletal geschädigter Salmonellen: Das Phosphatpuffersystem des Mediums verhindert Bakterienschäden durch pH-Wert-Änderungen und hilft bei der Wiederbelebung subletal geschädigter Salmonellen, die auf einen niedrigen pH-Wert empfindlich reagieren können.
  • ISO-konform: Geprüft nach ISO 65791und ISO 11133:20142.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Gepuffertes Peptonwasser (ISO) (dehydriert)
Form Pulver
Produkttyp Voranreicherungsmedium
Menge 500 g
Ertrag Für 25,0 l Medium
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt