missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ 310 Genetic Analyzer Buffer Vials, 4 mL
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
50 Fläschchen
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Includes
Jede Packung enthält 50 Fläschchen und Kappenadapter
- Zur Verwendung mit dem 310 Genanalysator mit Windows™ OS und Septen für 0.5 ml-Probenröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jede Packung enthält 50 Fläschchen und Kappenadapter.Kann bei Umgebungstemperatur gelagert werden. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 310 Genanalysator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Produkttyp | 310 Genanalysatorpuffer-Fläschchen |
| Menge | 50 Fläschchen |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction