missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ 310 Genetic Analyzer Buffer Vials, 4 mL

Artikelnummer. 15809726 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
50 Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15809726

Marke: Applied Biosystems™ 401955

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

Jede Packung enthält 50 Fläschchen und Kappenadapter

Diese Fläschchen für den automatischen Probengeber des 310 Genanalysators enthalten Puffer und Wasser. Kappenadapter sind im Lieferumfang enthalten.

  • Zur Verwendung mit dem 310 Genanalysator mit Windows™ OS und Septen für 0.5 ml-Probenröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Jede Packung enthält 50 Fläschchen und Kappenadapter.Kann bei Umgebungstemperatur gelagert werden.
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Produkttyp 310 Genanalysatorpuffer-Fläschchen
Menge 50 Fläschchen
Versandbedingung Raumtemperatur

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt