Beschreibung
Zur Verwendung mit dem automatisierten AKTA Start Proteinaufreinigungssystem. Das Pufferventil dient als Schaltventil zur Gradientenbildung. Es ermöglicht die Verwendung von zwei Puffern, A und B, die für die Gradientenbildung während der Läufe erforderli
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird als Schaltventil für die Gradientenbildung verwendet |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AKTA Start Automatisiertes Proteinaufreinigungssystem |