Beschreibung
Pufferflaschentablett zur Verwendung mit dem automatisierten AKTA Start Proteinaufreinigungssystem.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pufferflaschentablett |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ÄKTA Start |