Learn More
Macherey-Nagel™ Waschpuffer MR3
Artikelnummer. 15889147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 mL
320 mL
Chemischer Name oder Material:
Lysepuffer MR1
Waschpuffer MR3
Packungsgröße:
125 Milliliter
320 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Chemischer Name oder Material Packungsgröße
15889147 320 mL Waschpuffer MR3 320 Milliliter
15879147 125 mL Lysepuffer MR1 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15889147 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 744353.500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 CHF
    112.15 CHF / 320 Milliliter
    Sparen 26.85 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zusätzliche Pufferlösungen (z. B. Lysepuffer MR1, Waschpuffer MR3) zur Verwendung bei der auf magnetischen Beads basierenden Isolierung von RNA aus Zell- und Gewebeproben mit dem NucleoMag™ RNA-Kit.
NucleoMag™ RNA
  • Das Einröhrchen-Verfahren minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Bewährtes 96-Well-Plattenformat
  • Kleine Elutionsvolumina ≥ 50 μl
  • Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
  • Enthält rekombinante DNase
  • Reduktionsmittel TCEP enthalten (kein β-Mercaptoethanol erforderlich)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Waschpuffer MR3
CAS 593-84-0
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von RNA aus Gewebe- und Zellproben
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoMag™ RNA-Kit
Physikalische Form Flüssig
Menge 320 mL
Zusammensetzung Guanidiniumthiocyanat; Ethanol; Wasser
Geruch Alkoholisch
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer MR3 (320 mL)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol, Tergitol