Learn More
Macherey-Nagel™ Waschpuffer MR3
Beskrivelse
NucleoMag™ RNA
- Das Einröhrchen-Verfahren minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Bewährtes 96-Well-Plattenformat
- Kleine Elutionsvolumina ≥ 50 μl
- Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
- Enthält rekombinante DNase
- Reduktionsmittel TCEP enthalten (kein β-Mercaptoethanol erforderlich)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Lysepuffer MR1 |
| CAS | 593-84-0 |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von RNA aus Gewebe- und Zellproben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoMag™ RNA-Kit |
| pH | 6,5 bis 7,5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 125 mL |
| Zusammensetzung | Guanidiniumthiocyanat; Wasser |
| Geruch | Geruchsneutral |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?