Learn More
Buffer solutions, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Chemischer Name oder Material:
Borat
Phosphat
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- Sie können die Zeit und den Aufwand für die Vorbereitung und Standardisierung von Lösungen eliminieren und so die analytische Arbeit in großen Mengen in Anwendungen wie der Qualitätskontrolle optimieren
- Enthalten 0,01 % Natriumbenzoat
- Zertifikate: Dieser Puffer ist rückführbar auf NIST-Standardreferenzpuffer
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Borat |
Analysenzertifikat | Traceable to NIST Standard reference buffer |
pH | 10.00 |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buffer solutions, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur