Learn More
Buffer solutions, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Chemischer Name oder Material:
Borat
Phosphat
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- Sie können die Zeit und den Aufwand für die Vorbereitung und Standardisierung von Lösungen eliminieren und so die analytische Arbeit in großen Mengen in Anwendungen wie der Qualitätskontrolle optimieren
- Enthalten 0,01 % Natriumbenzoat
- Zertifikate: Dieser Puffer ist rückführbar auf NIST-Standardreferenzpuffer
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphat |
Analysenzertifikat | Traceable to NIST Standard reference buffer |
pH | 7.00 |
Menge | 1 L |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buffer solutions, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur