Learn More
Buffer solution, Tetraoxalate Potassium, pH 1.679, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12970654 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12970654 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12970654 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. SOL 013 1L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buffer Solution, Potassium Tetraoxalate
CAS 6100-20-5
pH 1.679
Menge 1000 mL
Summenformel C4H3KO8
MDL-Nummer MFCD00150443,MFCD00150443
Verpackung Flasche
InChI-Schlüssel GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
IUPAC-Name Kalium;Hydron;Oxalat;Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 218.16
PubChem CID 131698588