Learn More
Pufferlösung SrCO3 für AAS 0.02 mg/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | SrCO3 |
| Verpackung | Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 0.02 mg/l |
| Typ | Pufferlösung für die Atomabsorptionsspektroskopie |
| Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride |
| Menge | 100 ml |