Learn More
Pufferlösung, Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, pH7.00, Fisher Chemical ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12960644 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 12960644
Marke: Fisher Chemical SOL 002 500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Farbiges Kaliumdihydrogenphosphat/Di-Natriumhydrogenphosphat
Farbe Grün
pH 7
Menge 500 ml
Verpackung Flasche