Learn More
Pufferlösung, Phthalat-Kalium-Wasserstoff, pH4.008, Fisher Chemical ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12990654 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 12990654
Marke: Fisher Chemical SOL 015 1L
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buffer Solution, Potassium Hydrogen Phthalate
pH 4.008
Menge 1000 mL
Verpackung Flasche