Learn More
Pufferlösung pH9.2 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
55.60 CHF - 308.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10082531
|
Fisher Chemical
J/2870/08 |
500 mL | HDPE-Kunststoffflasche |
55.60 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10142000
|
Fisher Chemical
J/2870/15 |
1 L | HDPE-Kunststoffflasche |
63.50 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10590911
|
Fisher Chemical
J/2870/17 |
2.5 L | HDPE-Kunststoffflasche |
121.00 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10030180
|
Fisher Chemical
J/2870/21 |
5 L | Kunststoffbehälter |
198.00 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10419370
|
Fisher Chemical
J/2870/24 |
10 L | Beutel in Karton |
308.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Pufferlösung pH-Wert 9,2 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Wert-Messungen