Learn More
Pufferlösung pH9.2 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10419370 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
10 l, Beutel in Karton, 10 Liter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2,5 l
5 L
10 l
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Pufferlösung pH 9,2 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 9.2
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 l
MDL-Nummer 163147
Verpackung Beutel in Karton
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH9.2 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >