Learn More
Pufferlösung pH6.00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10000210
Verfügbar ab: 29-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pufferlösung pH6.00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10000210 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10000210
Marke: Fisher Chemical J/2840/15
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Pufferlösung pH 6,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical, Menge:1 l, CAS:7778-77-0, farblos, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:6, MDL-Nummer:81857, physische Form:Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7778-77-0
Farbe Farblos
pH 6
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Lösungstyp Pufferlösung
Zusammensetzung Natriumhydroxid, Wasser, Diwasserstoff Kaliumphosphat
MDL-Nummer 81857
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Löslichkeitsinformationen Mischbar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2537264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerJ/2840/15,J/2840/17,J/2840/08
Chargennummer2537263 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerJ/2840/15,J/2840/17,J/2840/08
Chargennummer2528162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerJ/2840/15,J/2840/17,J/2840/08
Chargennummer2526119 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 ArtikelnummerJ/2840/15,J/2840/17,J/2840/08
Produktidentifikator
  • Buffer colour coded concentrated solution pH 10 (borate) Blue
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH6.00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >