Learn More
Pufferlösung pH 4,00 (Phthalate), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10305950 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Schachtel
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10305950 10 L Beutel in Schachtel 10 Liter
10545151 500 mL Plastikflasche aus HDPE 500 Milliliter
10675492 1 L Plastikflasche aus HDPE 1 Liter
10030190 2.5 L Plastikflasche aus HDPE 2.50 Liter
10040190 5 L Plastikflasche aus HDPE 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10305950 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/2820/24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00 CHF
    309.00 CHF / 10 Liter
    Sparen 21.00 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pufferlösung pH-Wert 4,00 (Phthalat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig zur pH-Wert-Messung
Gebrauchsfertig für die pH-Messung.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
  • Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
  • Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
  • Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
  • Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
  • Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
  • Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
  • Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 217672
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 4
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 L
Verpackung Beutel in Schachtel