Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
pH | 9.21 |
Physikalische Form | Flüssig |
Lösungstyp | pH-Pufferlösung |
Geruch | Keine |
Verpackung | 250 ml |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10533353
![]() |
Mettler Toledo
51350036 |
250 ml |
42.95 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10657243
![]() |
Mettler Toledo
51350046 |
6 x 250 ml |
147.00 CHF
1500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Kalibrierlösungen mit Qualitäts-Prüfzertifikat. Zertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer. NIST/DIN-Puffer direkt, technische Puffer indirekt rückführbar. DKD-Puffer mir DKD-Zertifikat.pH bei 25°C: 9,21
Typ: DKD
Menge: 250mL
Spezifikation
Blau | |
Flüssig | |
Keine |
9.21 | |
pH-Pufferlösung | |
250 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 9,21, Mettler Toledo™