Learn More
Fluka™ Pufferlösung pH 9,00 (20 °C)
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Buffer Solution pH 9.00 (20°C) |
CAS | 12179-04-3, 10043-35-3 |
Schmelzpunkt | <0°C |
Siedepunkt | 100°C (1.013 hPa) |
Farbe | Gelb |
pH | 9 |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fluka™ Pufferlösung pH 9,00 (20 °C) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur