Learn More
Pufferlösung, pH 8
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
pH:
8
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
- Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
- Zertifiziert gemäß ISO 9001.
- Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 8 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 l |
| Lösungstyp | pH-Puffer |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water |