Learn More
Pufferlösung, pH 8 (±0.01 bei 25 °C), keine Farbe, NIST-konform, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
28.19 CHF - 82.19 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11366089
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042420.AP |
500 mL |
28.19 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11304588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042420.K2 |
1 L |
44.35 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11314588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042420.K7 |
4 L |
82.19 CHF
4 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Buffer solution (pH 8) is used as a means of keeping pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.