Learn More
Farbcodierte pH-Pufferlösung, bei 20° C getestet
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte pH-Pufferlösungen werden bei 20 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
Marke:  Reagecon 10705C
Additional Details : Gewicht : 0.50220kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12201473
  • 28.55 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbige pH-Pufferlösungen
  • Getestet bei 20 °C
  • Zertifiziert nach dem akkreditierten Reageco’ns ISO/IEC17025-Testverfahren
  • NIST-konform
  • In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
7
Flüssig
500 ml