Learn More
Buffer solution pH 7, ACROS Organics™
Marke: Thermo Scientific Acros 383860010
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
pH bufferSpezifikation
Buffer solution pH 7 | |
7558-79-4,7732-18-5,7487-94-7,7778-77-0,7647-14-5 | |
1 L |