Zum Warenkorb hinzufügen
- Home
- Products
- Puffer und Standards
- Elektrochemische Puffer
- Pufferlösung pH-Wert 7.0 (20 °C), Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
Bevorzugter Artikel, um ihn im Auge zu behalten!
Gespeichert!
Zu « Meine Listen » gehen
Sie haben das Limit von 350 favorisierten Artikeln erreicht.
Verwalten Sie Ihre Favoriten
Pufferlösung pH-Wert 7.0 (20 °C), Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15674030 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte5 l, 5 Liter
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
6 x 100 mL
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15674030
Marke: Honeywell-Fluka 336465LVP
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns!
172.73 CHF gültig bis 2025-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24370" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "24370" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Chemical Identifiers
CAS | 1336-21-6 |
Summenformel | H5NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 35.05 |
InChI-Schlüssel | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Specifications
Chemischer Name oder Material | Pufferlösung |
pH | 7.0 (20 °C) |
Menge | 5 l |
MDL-Nummer | MFCD00066650 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Aminhydrat |
Product Suggestions
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
Artikelnummer. 15644030
-
Artikelnummer. 15654030
-
Artikelnummer. 15604070
-
Artikelnummer. 15614070
-
Artikelnummer. 15664030
-
Artikelnummer. 15624070
-
Artikelnummer. 15694060
-
Artikelnummer. 15694030
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Pufferlösung pH-Wert 7.0 (20 °C), Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid, Honeywell Fluka™ >