Learn More
Pufferlösung pH-Wert 7.0 (20 °C), Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
6 x 100 mL
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferlösung |
| pH | 7.0 (20 °C) |
| Menge | 100 ml |
| MDL-Nummer | MFCD00066650 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| IUPAC-Name | Azanium; Hydroxid |