Learn More
Pufferlösung pH-Wert 7.0 (20 °C), grün gefärbt, Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15644070
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Kaliumnatriumphosphat-Pufferlösung
Kaliumnatriumphosphat-Pufferlösung
Grün gefärbtes Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat mit Fungizid
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pufferlösung pH7.0 (20 °C)
Namenshinweis Grün gefärbtes Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat mit Fungizid
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, ≤1.0000%, ≤1.0000%
CAS 7558-79-4, 7778-77-0
Dichte 1.0 g/cm3
Menge 6 x 500 ml
Lösungstyp Buffer
MDL-Nummer MFCD00146206
Verpackung Poly-Flasche