Learn More
Pufferlösung pH-Wert 6.865, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12940654
Verfügbar ab: 08-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pufferlösung pH-Wert 6.865, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8014457 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12940654
Marke: Fisher Chemical SOL 010 500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
pH 6.865
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Lösungstyp Puffer
Zusammensetzung Phosphat-Kalium, Dihydrogen/Phosphathydrogen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1093663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 ArtikelnummerSOL 010 500
Chargennummer1009371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerSOL 010 500
Chargennummer1050641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerSOL 010 500
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH-Wert 6.865, Fisher Chemical™ >