Learn More
Pufferlösung pH-Wert 6.865, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12940654
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pufferlösung pH-Wert 6.865, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12940654 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12940654
Marke: Fisher Chemical SOL 010 500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Specifications
pH 6.865
Forma física Flüssig
Cantidad 500 ml
Tipo de solución Puffer
Formulación Phosphat-Kalium, Dihydrogen/Phosphathydrogen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1093663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 ArtikelnummerSOL 010 500
Chargennummer1009371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerSOL 010 500
Chargennummer1050641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerSOL 010 500
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Pufferlösung pH-Wert 6.865, Fisher Chemical™ >