Learn More
Pufferlösung pH 6,865, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13116269 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13116269 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13116269 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 10687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.53 CHF
    31.41 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 157.12 CHF
    83% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Anwendungen, bei denen sehr genaue Messungen erforderlich sind. Reagecon pH-Pufferstandard 6,865 wird nach strengen Spezifikationen mit einer längeren Haltbarkeit hergestellt.
Ein Professional Range Puffer (nach DIN19266-Wert), der mit einem detaillierten Analysezertifikat geliefert wird, das die Rückverfolgbarkeit auf NIST beschreibt.
  • Angaben zur Temperaturabhängigkeit, Chargennummern und Verfallsdaten auf dem Etikett
  • Getestet und ISO17025-zertifiziert
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
Dichte 1,0001 g/cm3
pH 6.865
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Verpackung HDPE-Flasche
Rückführbarkeit auf NIST Rückverfolgbar bis NIST
Dampfdruck 23hPa (bei 20 °C)
Löslichkeitsinformationen Vollständig mischbar