Learn More
Pufferlösung pH-Wert 6.0 (20° C), Zitronensäure- / Natriumhydroxid-Lösung, mit Fungizid, SRM Traceacle-Zertifikat von PTB, Honeywell Fluka
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferlösung pH6.0 (20 °C) |
| Namenshinweis | Zitronensäure/Natriumhydroxid-Lösung, mit Fungizid, rückführbar auf SRM von NIST |
| Siedepunkt | 100 °C |
| CAS Min. % | ≥98.0000% |
| CAS Max. % | ≤99.0000%, ≤2.0000% |
| CAS | 68-04-2, 144-33-2 |
| Dichte | 1.00 g/cm3 |
| Menge | 1 l |
| Lösungstyp | Buffer |
| MDL-Nummer | MFCD00012462 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pufferlösung pH 6,00 (20°C)