Learn More
Pufferlösung, pH 4, Rot
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
500 ml
1 L
5 l
Verpackung:
Beutel-in-Box-Behälter
Doppelhalsflasche aus HDPE
HDPE-Flasche GL45
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Gefärbt
- Doppelhals-Behälter mit integrierter Kalibrierkammer
- Getestet bei 20 °C oder 25 °C
- Zertifiziert nach ISO-17025-akkredierter Test-Methode
- NIST-konform
- In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Rot |
pH | 4 at 20°C |
Menge | 250 mL |
Verpackung | Doppelhalsflasche aus HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4, Rot >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur