Learn More
Pufferlösung, pH 4, Rot
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
500 ml
1 L
5 l
Verpackung:
Beutel-in-Box-Behälter
Doppelhalsflasche aus HDPE
HDPE-Flasche GL45
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Gefärbt
- Doppelhals-Behälter mit integrierter Kalibrierkammer
- Getestet bei 20 °C oder 25 °C
- Zertifiziert nach ISO-17025-akkredierter Test-Methode
- NIST-konform
- In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Rot |
pH | 4 at 25°C |
Menge | 500 ml |
Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
4C25B1 | Analysenzertifikat | 15/03/2025 | 1040525C |
4C24K1 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | 1040525C |
4C24E1 | Analysenzertifikat | 20/08/2024 | 1040525C |
4C24A2 (1) | Analysenzertifikat | 29/05/2024 | 1040525C |
4C24A2 | Analysenzertifikat | 30/04/2024 | 1040525C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4, Rot >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur