Learn More
Pufferlösung, pH 4, Rot Artikelnummer.: 11494619
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pufferlösung, pH 4, Rot
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11494619 Alle ansehen Reagecon Produkte
5 l, Beutel-in-Box-Behälter, 4 at 20°C, 5 Liter
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
500 ml
1 L
5 l
Verpackung:
Beutel-in-Box-Behälter
Doppelhalsflasche aus HDPE
HDPE-Flasche GL45
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11494619
Marke: Reagecon BPH01
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbige pH-Pufferlösungen in Doppelhals-Behältern. Reagecon™ Pufferlösung pH 4, Rot sind ISO 17025-zertifiziert und NIST-konform.
  • Gefärbt
  • Doppelhals-Behälter mit integrierter Kalibrierkammer
  • Getestet bei 20 °C oder 25 °C
  • Zertifiziert nach ISO-17025-akkredierter Test-Methode
  • NIST-konform
  • In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
Spezifikation
Farbe Rot
pH 4 at 20°C
Menge 5 l
Verpackung Beutel-in-Box-Behälter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer4C25E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 ArtikelnummerBPH01
Chargennummer4C24L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 ArtikelnummerBPH01
Chargennummer4C24K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 ArtikelnummerBPH01
Chargennummer4C24F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 ArtikelnummerBPH01
Chargennummer4C24C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 ArtikelnummerBPH01
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4, Rot >