Learn More
Pufferlösung, pH 4, Rot
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
500 ml
1 L
5 l
Verpackung:
Beutel-in-Box-Behälter
Doppelhalsflasche aus HDPE
HDPE-Flasche GL45
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Beschreibung
- Gefärbt
- Doppelhals-Behälter mit integrierter Kalibrierkammer
- Getestet bei 20 °C oder 25 °C
- Zertifiziert nach ISO-17025-akkredierter Test-Methode
- NIST-konform
- In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Rot |
pH | 4 at 25°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Doppelhalsflasche aus HDPE |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4, Rot >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur