Learn More
Pufferlösung, pH 4, Rot Artikelnummer.: 11424589
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pufferlösung, pH 4, Rot
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11424589 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 L, Doppelhalsflasche aus HDPE, 4 at 20°C
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
500 ml
1 L
5 l
Verpackung:
Beutel-in-Box-Behälter
Doppelhalsflasche aus HDPE
HDPE-Flasche GL45
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Artikelnummer. 11424589
Marke: Reagecon 1040CTT
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbige pH-Pufferlösungen in Doppelhals-Behältern. Reagecon™ Pufferlösung pH 4, Rot sind ISO 17025-zertifiziert und NIST-konform.
  • Gefärbt
  • Doppelhals-Behälter mit integrierter Kalibrierkammer
  • Getestet bei 20 °C oder 25 °C
  • Zertifiziert nach ISO-17025-akkredierter Test-Methode
  • NIST-konform
  • In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
Spezifikation
Farbe Rot
pH 4 at 20°C
Menge 1 L
Verpackung Doppelhalsflasche aus HDPE
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4C25D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Catalog Number1040CTT
Chargennummer4C25B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number1040CTT
Chargennummer4C24K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number1040CTT
Chargennummer4C24E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number1040CTT
Chargennummer4C24C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number1040CTT
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4, Rot >