Learn More
Pufferlösung, pH 4, Rot
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11414589 Alle ansehen Reagecon Produkte
250 mL, Doppelhalsflasche aus HDPE, 4 at 20°C, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
500 ml
1 L
5 l
Verpackung:
Beutel-in-Box-Behälter
Doppelhalsflasche aus HDPE
HDPE-Flasche GL45
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
Farbige pH-Pufferlösungen in Doppelhals-Behältern. Reagecon™ Pufferlösung pH 4, Rot sind ISO 17025-zertifiziert und NIST-konform.
  • Gefärbt
  • Doppelhals-Behälter mit integrierter Kalibrierkammer
  • Getestet bei 20 °C oder 25 °C
  • Zertifiziert nach ISO-17025-akkredierter Test-Methode
  • NIST-konform
  • In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
Spezifikation
Farbe Rot
pH 4 at 20°C
Menge 250 mL
Verpackung Doppelhalsflasche aus HDPE
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4, Rot >