Learn More
Buffer solution pH 4, Phthalate buffer, traceable to NIST, colored red, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Acros 383840025
Additional Details : CAS : 877-24-7 Gewicht : 2.55000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10259243
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
pH buffer
Spezifikation
Spezifikation
Buffer solution pH 4
877-24-7,7732-18-5,7487-94-7,3244-88-0
1.0000g/mL
Liquid
MFCD00217672
1
14, 7612
Phthalate buffer, traceable to NIST
Red
3.98 to 4.02 (20°C)
2.5 L
Plastic bottle
Traceable to NIST
Solubility in water: miscible.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation