Learn More
Pufferlösung, pH 4.64 Artikelnummer.: 10598471
Pufferlösung, pH 4.64
Artikelnummer. p-8014385 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
250 ml, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
1500 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10598471
Marke: Mettler Toledo 51319013
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 4.64
Physikalische Form Liquid
Menge 250 ml
Lösungstyp pH-Pufferlösung
Geruch Ohne
Verpackung 250 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4.64 >