Learn More
Pufferlösung, pH 4,00 [Citrat/HCl], BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- Enthält 0,01 % Natriumbenzoat
- Enthält Natriumcitrat/Salzsäure
- Dieser Puffer ist auf den NIST-Standardreferenzpuffer rückführbar
Spezifikation
Spezifikation
pH | 4.00 ±0.02 |
Menge | 1 L |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung, pH 4,00 [Citrat/HCl], BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur