Learn More
Fluka™ Pufferlösung pH 4,00 (20 °C)
Artikelnummer. 16212892 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16212892 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16212892 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 35080500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Zertifiziert, rot gefärbt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buffer Solution pH 4.00 (20°C)
CAS 18996-35-5, 77-92-9, 144-33-2, 7732-18-5
Schmelzpunkt <0°C
Siedepunkt 100°C (1.013 hPa)
Farbe Rot
pH 4
Menge 500 ml